Fontos dokumentumok
39953
Lauroyl-L-carnitine
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
(-)-Lauroylcarnitine, dodecanoylcarnitine, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxododecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine dodecanoyl ester, C12-Carnitine, Dodecanoyl-L-carnitine
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]/D -20±2°, c = 1 in methanol
kiszerelés
pkg of 10 mg
pkg of 50 mg
szennyeződések
≤10% water
szín
white to off-white
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?