P3910
Protease from Bacillus licheniformis
lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Szinonimák:
Proteinase from Bacillus licheniformis, Subtilisin A
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
minőség
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
molekulatömeg
27 kDa
alkalmazás(ok)
food and beverages
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2