Fontos dokumentumok
P5459
Protease from Bacillus licheniformis
glycerol solution (50%)
Szinonimák:
Proteinase from Bacillus licheniformis, Subtilisin A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Bacillus licheniformis
Minőségi szint
Forma
glycerol solution (50%)
specifikus aktivitás
≥7 units/mg protein (biuret)
koncentráció
≥50 mg/mL
oldhatóság
0.85% sodium chloride: soluble, clear (Diluted)
H2O: miscible
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?