P5860
Protease from Bacillus sp.
liquid, ≥8 U/g
Szinonimák:
Esperase® 8.0L
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥8 U/g
molekulatömeg
20--30 kDa
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2