P3111
Protease from Bacillus sp.
liquid, ≥16 U/g
Szinonimák:
Savinase® 16.0L
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Bacillus sp.
Minőségi szint
Forma
liquid
specifikus aktivitás
≥16 U/g
molekulatömeg
20-30 kDa
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)