A3306
α-Amylase, heat-stable
solution, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Szinonimák:
α-Amylase from Bacillus licheniformis, Heat-Stable Alpha-Amylase, Heat-stable enzyme, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Bacillus sp.)
Minőségi szint
form
solution
minőség
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
specifikus aktivitás
20000—60000 U/mL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
activity assay: suitable
alkalmasság
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
alkalmazás(ok)
food and beverages
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- as part of the animal feed in the experimental design to study the effect of dietary fiber on reproductive performance of sows during gestation
- as a supplement to prepare simulated small intestinal fluid (SSIF) and validate the in vitro digestibility by comparing with endogenous small intestinal fluid (ESIF) on different feeds in ducks
- to perform an in vitro intestinal digestion using raspberry dietary fiber
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3