P5985
Protease from Bacillus sp.
liquid, ≥16 U/g
Szinonimák:
Everlase 16.0 L
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Bacillus sp.
Minőségi szint
form
liquid
specifikus aktivitás
≥16 U/g
molekulatömeg
20--30 kDa
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2