Fontos dokumentumok
A7095
Amyloglucosidase from Aspergillus niger
≥260 U/mL, aqueous solution
Szinonimák:
AMG 300L™, 1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aspergillus niger
Minőségi szint
Forma
aqueous solution
specifikus aktivitás
≥260 U/mL
sűrűség
~1.2 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Amyloglucosidase is a disaccharidase−type alpha-glucosidase, produced by several species of Aspergillus genus. Immobilization of amyloglucosidase is known to increased its stability.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)