Fontos dokumentumok
A5285
Adenosine 5′-diphosphate monopotassium salt dihydrate
bacterial, ≥95%, powder
Szinonimák:
Adenosine 5′-Diphosphate Potassium Salt, ADP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OP(OC[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)O[C@H]1N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)(O)=O)(O)=O.[K+]
InChI
1S/C10H15N5O10P2.K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNCWUOPIJTUALR-MCDZGGTQSA-M
Géninformáció
human ... HSP90AA1(3320) , P2RY1(5028)
Általános leírás
Alkalmazás
- in titration to determine complex I-supported respiration in permeabilized muscle fibers
- in titrations to determine ADP-stimulated respiratory kinetics
- in the preparation of ADP solution for measuring mitochondrial respiration
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3