Fontos dokumentumok
08084
Stearoyl-L-carnitine
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine octadecanoyl ester, C18-Carnitine, Octadecanoyl-L-carnitine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -15.0±2.0°, c = 1 in methanol
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤10.0% water
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H49NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h23H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FNPHNLNTJNMAEE-HSZRJFAPSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?