Fontos dokumentumok
07439
Hexanoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Szinonimák:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, (R)-Caproylcarnitine, n-Hexanoyl-L-carnitine, C6-Carnitine
Teszt
≥97.0% (TLC)
optikai aktivitás
[α]/D -21±2°, c = 1 in H2O
szennyeződések
≤10% water
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO4/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3/t11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVPRQWTYSNDTEA-LLVKDONJSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3