P1598
PCR 20 bp Low Ladder
for electrophoresis of PCR fragments
Szinonimák:
20 bp Low Ladder, Marker for DNA gel electrophoresis
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
liquid
használat
80 uses
alkalmasság
suitable for electrophoresis (DNA)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.