SRP3131
Osteopontin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
Bone sialoprotein 1, Nephropontin, Secreted phosphoprotein 1, Uropontin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
60.0-65.0 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SPP1(6696)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)