Fontos dokumentumok
D9655
pBR322 Hae III Digest
for DNA electrophoresis
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
liquid
használat
1000 uses (0.5 mg size)
200 uses (0.1 mg size)
alkalmasság
suitable for electrophoresis (DNA)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.