Fontos dokumentumok
D3812
DirectLoad™ 50 bp DNA Step Ladder
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
Szinonimák:
DirectLoad™ 50 bp DNA Marker, Ready-to-use 50 bp DNA Marker, Ready-to-use DirectLoad™ 50 bp DNA Marker, Ready-to-use DirectLoad™ 50 bp DNA Step Ladder
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
(liquid)
használat
sufficient for 100 loads
alkalmasság
suitable for electrophoresis (DNA)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-load
- Easy-to-use
- Popular band sizes
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Protocols
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.