Merck
D0672
Sigma-Aldrich
φX174 DNA Marker Hae III Digest
for DNA electrophoresis
About This Item
UNSPSC kód:
41105335
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
100
200
Forma
liquid
használat
200 uses (0.1 mg size)
40 uses (20 μg size)
alkalmasság
suitable for electrophoresis (DNA)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Sigma′s Phi X174 DNA Marker Hae III Digest contains 11 fragments from 72 − 1,353 bp. Five ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Komponensek
Sigma′s Phi X174 DNA Marker Hae III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Elkészítési megjegyzés
φX174RF-I DNA was digested with Hae III to completion, then purified by phenol extraction.
Egyéb megjegyzések
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 2.0%.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.