Fontos dokumentumok
D3687
DirectLoad™ PCR 100 bp Low Ladder
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
Szinonimák:
100bp ladder for gel electrophoresis, 100bp maker, DirectLoad™ marker, RTU DNA ladder, RTU DNA marker, agarose gel electrophoresis ladder, agarose gel electrophoresis marker
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
liquid
használat
75 uses
alkalmasság
suitable for electrophoresis (DNA)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-load
- Easy-to-use
- Popular band sizes
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Protocols
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.