Fontos dokumentumok
P1473
PCR 100 bp Low Ladder
for electrophoresis of PCR fragments
Szinonimák:
100bp maker, 100bp marker for agarose gel electrophoresis, 100pb ladder for agarose gel electrophoresis, DNA ladder, DNA marker, gel ladder, gel marker
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
liquid
használat
75 uses
alkalmasság
suitable for electrophoresis (DNA)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in agarose gel electrophoresis as a standard DNA marker to obtain DNA fragments of about 240 bp for polymerase chain reaction (PCR)-denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) analysis
- to visualize DNA from enzyme digested PCR mixture
- to estimate the molecular weight of the PCR product fragments
Komponensek
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.