Fontos dokumentumok
SML0495
Ro 25-6981 maleate salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-Piperidinepropanol, α-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-, ( αR,βS)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), [R-(R*,S*)]-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate salt
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +15 to +22°, c = 1 in methanol
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C[C@@H](CN1CCC(CC1)Cc2ccccc2)[C@@H](O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C22H29NO2.C4H4O4/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t17-,22+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYJZEHCQSUBZDY-SEELMCCHSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience