Fontos dokumentumok
APOAF
Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit
Szinonimák:
Annexin V-FITC, Apoptosis probe FITC
About This Item
Javasolt termékek
használat
(20 tests)
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 kit
technika/technikák
flow cytometry: suitable
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
fluorometric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in staining of LNCaP prostate cancer cells for measuring the G. lucidum extracts activity during the treatment of prostate cancer.
- for tumor cell labelling to study the inhibitory activity of DBP-maf (Vitamin D binding protein-macrophage activating factor) on prostate tumor cells.
- for indirect measurement of flippase activity.
Tulajdonságok és előnyök
- Rapid labeling of cells. Cell staining takes only 10 minutes.
- No cell fixation or processing required, reducing the detection time and allowing the cells to be used for further study.
- Propidium iodide secondary dye is included with the kit to differentiate apoptotic cells from viable and necrotic cells.
Egyéb megjegyzések
Kit Components Only
- APOAFA
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Celluláris apoptózis vizsgálatok a programozott sejthalál kimutatására Annexin V, kaszpáz és TUNEL DNS-fragmentációs vizsgálatok segítségével.