Fontos dokumentumok
P0689
(R)-(+)-Propranolol hydrochloride
≥98% (TLC)
Szinonimák:
Propranolol HCl, (R)-1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
Teszt
≥98% (TLC)
mp
196-198 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMRUPTIKESYGQW-PFEQFJNWSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.