Fontos dokumentumok
P8688
(S)-(−)-Propranolol hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
(S)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D −25.5°, c = 1.0 in ethanol(lit.)
mp
193-195 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMRUPTIKESYGQW-UQKRIMTDSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a non-selective β-blocker propranolol to inhibit the actions of epinephrine in mice
- as a β1- and β2-aadrenergic receptor blocker in rat
- as a medium supplement to investigate its effect on adipogenesis in hemangioma-derived stem cells (HemSC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for SFCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.