Fontos dokumentumok
M006
Proglumide sodium salt
solid
Szinonimák:
4-Benzoylamino-5-dipropylamino-5-oxopentanoic acid sodium-potassium salt, N-Benzoyl-N′,N′-dipropyl-DL-isoglutamine sodium-potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
[Na+].CCCN(CCC)C(=O)C(CCC([O-])=O)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H26N2O4.Na/c1-3-12-20(13-4-2)18(24)15(10-11-16(21)22)19-17(23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,19,23)(H,21,22);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFMWGCINVOIJSO-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CCK(885) , CCKAR(886) , CCKBR(887)
mouse ... CCK(12424)
rat ... CCK(25298)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.