G004616
HPLC Analysis of Propranolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: 0.1 wt% ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Analit
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)