Fontos dokumentumok
R2408
Rosiglitazone
≥98% (HPLC), powder, PPARγ agonist
Szinonimák:
Rosiglitazone, 5-[[4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Rosiglitazone, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3
InChI
1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YASAKCUCGLMORW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARG(5468)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a medium constituent for adipocyte differentiation
- in the cell proliferation assay in human colonic carcinoma cell lines
- for Bcl-2-like protein 13 (Bcl2l13) expression in adipocytes
- as a peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) ligand
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.