Fontos dokumentumok
MAK560
Lipid (Oil Red O) Staining Kit
sufficient for 2 96-well plate(s)
Szinonimák:
Lipid staining kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 2 96-well plate(s)
Minőségi szint
vonatkozó betegség(ek)
endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases, obesity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The Lipid (Oil Red O) Staining Kit is suitable for selective staining and detection of neutral lipids in cultured cells. Hematoxylin included in the kit stains the nuclei of the cells.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increased kit stability by replacing the formalin mixture to a fixation buffer.
- Oil Red O component now in solution form for ease of use.
Alkalmasság
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
53.6 °F
Lobbanási pont (C)
12.0 °C