Merck
234117
Sigma-Aldrich
Oil Red EGN
powder
Szinonimák:
Solvent Red 26
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H22N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
394.47
Colour Index szám:
26120
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Carbon > 64.7%, Nitrogen > 12.1%
mp
130 °C (dec.) (lit.)
λmax
521 nm
ε (extinkciós együttható)
≥14000 at 352-360 nm in chloroform at 0.02 g/L
≥25000 at 517-525 nm in chloroform at 0.02 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C25H22N4O/c1-16-8-4-7-11-21(16)26-27-22-14-18(3)23(15-17(22)2)28-29-25-20-10-6-5-9-19(20)12-13-24(25)30/h4-15,30H,1-3H3/b27-26+,29-28+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRBKWAQSLYBVSG-ZDXBJJIESA-N
Alkalmazás
Oil Red EGN has been used to stain lipid droplets accumulated in cell during adipogenesis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Oil Red EGN is widely used to stain small triglyceride droplets. However, it is not advantageous for staining larger droplets.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hans Lyon
Theory and Strategy in Histochemistry: A Guide to the Selection and Understanding of Techniques (2012)
An analogue of atrial natriuretic peptide (C-ANP4-23) modulates glucose metabolism in human differentiated adipocytes.
Ruiz-Ojeda FJ
Molecular and Cellular Endocrinology, 431, 101-108 (2016)
Francisco Javier Ruiz-Ojeda et al.
Scientific reports, 9(1), 3979-3979 (2019-03-10)
Tenomodulin (TNMD) is a type II transmembrane glycoprotein that has been recently linked to obesity, and it is highly expressed in obese adipose tissue. Several sex-dependent associations have been observed between single-nucleotide polymorphisms (SNPs) of the TNMD gene, which is
Sivareddy Kotla et al.
Free radical biology & medicine, 76, 147-162 (2014-08-26)
15(S)-Hydroxyeicosatetraenoic acid (15(S)-HETE), the major 15-lipoxygenase 1/2 (15-LO1/2) metabolite of arachidonic acid (AA), induces CD36 expression through xanthine oxidase and NADPH oxidase-dependent ROS production and Syk and Pyk2-dependent STAT1 activation. In line with these observations, 15(S)-HETE also induced foam cell