Fontos dokumentumok
O7505
Orcein
certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
Natural Red 28
About This Item
Javasolt termékek
product name
Orcein, synthetic, certified by the Biological Stain Commission
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
certified by the Biological Stain Commission
form
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
oldhatóság
1 M NaOH: 1 mg/mL
εmax
≥250% at 574-582 nm in NaOH at 0.01 M
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C28H24N2O7/c1-11-5-15(31)7-17(33)25(11)29-27-13(3)23-21(9-19(27)35)37-22-10-20(36)28(14(4)24(22)23)30-26-12(2)6-16(32)8-18(26)34/h5-10,29-34H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3