Fontos dokumentumok
C6152
Carmine
Dye content: minimum not established , certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
Alum lake of carminic acid, Cochineal, Nacarat, Natural Red 4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Carmine, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content: minimum has not been established
szín
red
oldhatóság
1 mg/mL, red (2 N NH4OH)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?