Merck
432784
Sigma-Aldrich
Sodium Polyacrylate
cross-linked
Szinonimák:
Poly(acrylic acid), partial sodium salt-graft-poly(ethylene oxide), 2-propenoic acid, homopolymer, sodium salt
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
powder (Free-flowing granular)
keresztkötés
cross-linked
részecskeméret
90-850 μm
sűrűség
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Sodium Polyacrylate (ASAP) is an acrylic sodium salt based hydrophilic polymer with carbonyl and sodium as major groups present in the structure. Both groups facilitate the polymeric chain with absorption potential. It can be used as a superabsorbent material as, in the presence of a liquid, the ASAP chain swells and forms a gel substance.
Alkalmazás
Absorbent for aqueous-based spills. Retention and slow release aid for water.
Tulajdonságok és előnyök
Superabsorbent polymer. Absorbs many times its weight of aqueous fluids.
Absorbs aqueous fluids to give gels which retain fluids under stress. Polymer swells in water but does not dissolve. Amount of aqueous fluid absorbed decreases with increasing salt content.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Biocompatible Polymeric Materials and Tourniquets for Wounds (2010)
Preparation and swelling properties of crosslinked sodium polyacrylate
Liu M and Guo T
Journal of Applied Polymer Science, 82(6), 1515-1520 (2001)
Synthesis of self-crosslinking sodium polyacrylate hydrogel and water-absorbing mechanism
Hua F and Qian M
J. Mater. Sci., 36(3), 731-738 (2001)