C1022
Carmine
≥42.0% purity, powder
Szinonimák:
Alum lake of carminic acid, Cochineal, Nacarat, Natural Red 4
About This Item
Javasolt termékek
product name
Carmine, powder, ≥42.0% (UV-vis)
Minőségi szint
Teszt
≥42.0% (UV-vis)
form
powder
szín
red
oldhatóság
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1