Fontos dokumentumok
GF91691983
Osmium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.9%
Szinonimák:
OS006010
About This Item
UNSPSC kód:
12141732
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 916-919-83
súly
10 g
maximum részecskeméret
500 (micron)
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)