Fontos dokumentumok
419494
Osmium tetroxide
ACS reagent, ≥98.0%
Szinonimák:
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
8.8 (vs air)
gőznyomás
7 mmHg ( 20 °C)
leírás
identification passes test
Teszt
≥98.0%
form
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
az oldat átlátszósága
passes test
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
methyl tert-butyl ether: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a tissue-staining contrast agent for staining tissues.
- Lactonization of alkenols to lactones by oxidation.
- Synthesis of the corresponding tetrols from 1,5-cycloocatdiene by bishydroxylation.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1