Fontos dokumentumok
251755
Osmium tetroxide solution
4 wt. % in H2O
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.23 psi ( 20 °C)
3.55 psi ( 55 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
3.5-4.5% (OsO4)
4 wt. % in H2O
sűrűség
1.0 g/mL at 20 °C
1.04 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In situ X-ray-assisted electron microscopy staining for large biological samples.: This study explores the use of osmium tetroxide solution for X-ray-assisted electron microscopy staining, enhancing the visualization of large biological samples (Ströh et al., 2022).
- Application of the electron microscope to the cytochemical peroxidase reaction in salamander leukocytes.: The use of osmium tetroxide solution in electron microscopy enhances the cytochemical analysis of peroxidase reactions in salamander leukocytes, providing clear and detailed images (MITSUI, 1960).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?