Fontos dokumentumok
75633
Osmium tetroxide solution
suitable for electron microscopy, 2% in H2O
Szinonimák:
Osmium(IV) oxide
About This Item
Javasolt termékek
form
solution
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
2% in H2O
technika/technikák
electron microscopy: suitable
szín
colorless to yellow
sűrűség
1.0 g/mL at 20 °C
1.0 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1