Fontos dokumentumok
201030
Osmium tetroxide
ReagentPlus®, 99.8%
Szinonimák:
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
7 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.8%
form
crystalline
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To promote the lactonization of alkenols to lactones.
- To mediate the selective oxidative cleavage of olefins by oxone to form the corresponding ketones or carboxylic acids.
- Dihydroxylation of mono-trans-di, and trisubstituted olefins to form 1,2-diols with high enantioselectivity in the presence of chiral amines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1