Fontos dokumentumok
G6257
Glutaraldehyde solution
Grade II, 25% in H2O
Szinonimák:
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Javasolt termékek
típus
Grade II
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
25% in H2O
technika/technikák
electron microscopy: suitable
szín
colorless
hasznos pH-tartomány
2.9
mp
-10 °C ((14 °F ))
oldhatóság
water: soluble
alkalmazás(ok)
cell analysis
sample preparation
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Glutaraldehyde demonstrates efficacy in crosslinking amine and hydrazine derivatives to proteins and other amine-containing polymers. Notably, it allows direct coupling of biotin hydrazides to nucleic acids, offering potential applications in conjugating fluorescent hydrazides and hydroxylamines to DNA. Moreover, in histology studies, Glutaraldehyde is employed for preserving tissue sections and preparing them for detailed examination.
Alkalmazás
- for fixation of mouse and esophageal cancer cell lines
- to crosslink amyloid-β protein
- to crosslink gelatin in 3D scaffold preparation of trachea
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Versatile and adaptable for wide variety of research applications
- Ready-made solution reduces the need for preparation time
Kiszerelés
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?