Merck
209104
Sigma-Aldrich
Potassium osmate(VI) dihydrate
Szinonimák:
Dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, Potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, Potassium osmium oxide
Méret kiválasztása
100 MG
19 900,00 Ft
500 MG
46 100,00 Ft
2.5 G
160 000,00 Ft
19 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
19 900,00 Ft
500 MG
46 100,00 Ft
2.5 G
160 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
K2OsO4·2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
368.45
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
19 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
SMILES string
O.O.[K+].[K+].[O-][Os]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Potassium osmate(VI) dihydrate is a hydroscopic transition metal compound soluble in water and methanol, widely used as a reagent/catalyst to synthesize Os compounds.
Alkalmazás
Potassium osmate(VI) dihydrate can be used:
  • As a reagent for the stereoselective synthesis of 2,3,4-unprotected β-N-Glycopyranosides via palladium-catalyzed Tsuji-Trost amination.
  • As a catalyst for asymmetric synthesis of carboranylated diols bearing two adjacent stereocenters.
  • To prepare Osmium complexes for voltammetric analysis of polysaccharides.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Timothy J Donohoe et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(8), 2514-2515 (2006-02-24)
The use of N-sulfonyloxy carbamates as reoxidants for the tethered aminohydroxylation (TA) reaction is reported. These new conditions obviate the requirement for lithium hydroxide and tBuOCl in the oxidation mixture. In addition to providing aminohydroxylation products in good yields, the
Tetrahedron Letters, 47, 3797-3797 (2006)