Fontos dokumentumok
75490
DL-Ornithine monohydrochloride
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
(±)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
Teszt
≥99.0% (AT)
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~233 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?