Fontos dokumentumok
C7629
L-Citrulline
≥98% (TLC)
Szinonimák:
(S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid, L-2-Amino-5-ureidovaleric acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Citrulline, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?