Merck
736147
Sigma-Aldrich
L-Ornithine-13C5 hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
NH2(13CH2)313CH(13CO2H)(NH2) · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
245 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGTYBZJRPHEQDG-AOVYFNJDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jessica A Palmer et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 73, 350-361 (2017-07-27)
The relative developmental toxicity potency of a series of retinoid analogues was evaluated using a human induced pluripotent stem (iPS) cell assay that measures changes in the biomarkers ornithine and cystine. Analogue potency was predicted, based on the assay endpoint