Fontos dokumentumok
H7904
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
≥98% (HPLC), powder, estrogen receptor modulator
Szinonimák:
4OH-Tamoxifen, (Z)-4-(1-[4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl)phenol, (Z)-4-OHT, trans-4-Hydroxytamoxifen
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(Z)-4-Hydroxytamoxifen, ≥98% Z isomer
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL (with heating)
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccc(O)cc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104) , IL6(3569)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a media supplement to study the cell viability by WST-1 Assay
- for inducing deletion of transforming growth factor-β (TGF-β gene in mice
- to induce Cre recombinase activity in vitro.
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.