1133842
USP
L-Citrulline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Citrulline, (S)-2-Amino-5-ureidopentanoic acid, L-2-Amino-5-ureidovaleric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
citrulline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHGKLRLOHDJJDR-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solutions during the assay and impurity analysis of citrulline by liquid chromatography coupled to a UV detector.
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3