Fontos dokumentumok
O3129
N-Octanoyl-N-methylglucamine
≥97% (GC)
Szinonimák:
N-(D-Glucityl)-N-methyloctanamide, N-Methyl-N-octanoyl-D-glucamine, MEGA-8, OMEGA
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥97% (GC)
form
powder
molekulatömeg
321.41 g/mol
szín
white
CMC
58 mM (20-25°C)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CCCCCCCC(=O)N(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C15H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-13(20)16(2)9-11(18)14(21)15(22)12(19)10-17/h11-12,14-15,17-19,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,14+,15+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3