Fontos dokumentumok
850540P
Avanti
MEGA-8
Avanti Research™ - A Croda Brand 850540P, powder
Szinonimák:
N-octanoyl-N-methylglucamine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850540P-1g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850540P
alkalmazás(ok)
sample preservation
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C15H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-13(20)16(2)9-11(18)14(21)15(22)12(19)10-17/h11-12,14-15,17-19,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,14+,15+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)