Fontos dokumentumok
N1138
N-Nonanoyl-N-methylglucamine
≥98%
Szinonimák:
N-(D-Glucityl)-N-methylnonanamide, N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine, MEGA-9
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
molekulatömeg
335.44 g/mol
technika/technikák
protein expression: suitable
CMC
19-25 mM (20-25°C)
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)N(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C16H33NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-14(21)17(2)10-12(19)15(22)16(23)13(20)11-18/h12-13,15-16,18-20,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,15+,16+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCRLIVCNZWDCDE-SJXGUFTOSA-N
WGK
WGK 3