Fontos dokumentumok
19181
n-Octyl β-D-maltoside
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
n-Octyl β-D-maltopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D 58.0±3.0°, c = 1 in H2O
molekulatömeg
average mol wt 38,000
aggregált szám
84
szennyeződések
≤0.25% n-octanol
CMC
23.4
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
histology
SMILES string
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H38O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-28-19-17(27)15(25)18(12(10-22)30-19)31-20-16(26)14(24)13(23)11(9-21)29-20/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MASIZQYHVMQQKI-OIIXUNCGSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?