Fontos dokumentumok
850520P
Avanti
n-dodecyl-β-D-maltoside (DDM)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
DDM; lauryl maltoside; dodecyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
leírás
n-dodecyl-β-D-maltopyranoside
Teszt
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
510.62 g/mol
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850520P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850520P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850520P-5g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)