Fontos dokumentumok
850541P
Avanti
MEGA-9
Avanti Research™ - A Croda Brand 850541P, powder
Szinonimák:
N-nonanoyl-N-methylglucamine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850541P-1g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850541P
alkalmazás(ok)
microbiology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H33NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-14(21)17(2)10-12(19)15(22)16(23)13(20)11-18/h12-13,15-16,18-20,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,15+,16+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCRLIVCNZWDCDE-SJXGUFTOSA-N
WGK
WGK 3