Fontos dokumentumok
D6277
N-Decanoyl-N-methylglucamine
≥98% (GC)
Szinonimák:
N-(D-Glucityl)-N-methyldecanamide, N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine, MEGA-10
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
molekulatömeg
349.46 g/mol
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable
CMC
6-7 mM (20-25°C)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMWKZHPREXJQGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3